AB5302
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, KPI Domain, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
monkey, mouse, human, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: Requires reductions and alkylation of disulfide bonds.
Immunocytochemistry: On Cos7 and NteraZ cell lines, requires reduction and alkylation of disulphide bonds.
Immunohistochemistry: Works on formaldehyde fixed, paraffin embedded tissue, requires reduction and alkylation of disulphide bonds or microwaving.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Reduction /Alkylation protocol:
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2