A2064
Anti-Human IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GG-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- immunohistology
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.