A1949
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)–Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
embalagem
vial of 0.5 mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- various immunochemical assays like enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- westernblotting
- immunohistology
- dot immunobinding assay
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?