R1008
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone RG-96, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: 1:2,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blots
- immunohistology
- western blotting
- peptide mass fingerprinting (PMF)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)