Documentos Principais
A7058
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-poli-histidina −peroxidase monoclonal de camundongo
clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-poli-histidina monoclonal, Etiqueta 6xHis monoclonal, Etiqueta Hexa His monoclonal, Etiqueta His monoclonal, Etiqueta His6 monoclonal, Etiqueta Poli-His monoclonal, Etiqueta de epítopo 6 His, Etiqueta de epítopo HHHHHH monoclonal, Histidina marcada monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of 0.5 mL
concentração
5-11 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
Isotipo
IgG2a
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O anticorpo monoclonal conjugado anti-polihistidina peroxidase reconhece formas nativas e desnaturadas de poli-histidina sintética ou proteínas de fusão com cauda de poli-histidina. O produto reage com proteínas de fusão expressas pelos vetores de expressão procarióticos pET, pRSET e pTrc.
Especificidade
O anticorpo reconhece a poli-histidina sintética, além das formas nativa ou desnaturada, reduzida das proteínas marcadas com histidinas 6X, expressas em vetores selecionados.
Imunogênio
proteína de fusão marcada com poli-histidina recombinante.
Aplicação
Anticorpo adequado para immunoblotting. Diluição de trabalho 1:20
Também adequado para ensaios dot blot e ELISA
forma física
Liofilizado de solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e MIT 0,05%.
Nota de preparo
Preparado pelo método de glutaraldeído em duas etapas, descrito por Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Reconstituição
O conjugado de anticorpo deve ser reconstituído com 0,5 ml de água desionizada.
Informações legais
Este produto está coberto pela patente DE 19507166 e equivalentes estrangeiros, licenciado exclusivamente para a QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Alemanha.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vincenzo Lionetti et al.
BMC plant biology, 15, 6-6 (2015-01-20)
Fusarium graminearum, one of the causal agents of Fusarium Head Blight (FHB, scab), leads to severe losses in grain yield and quality due to the production of mycotoxins which are harmful to human and livestock. Different traits for FHB resistance
Laurence Guglielmi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 562, 215-224 (2009-06-26)
The most frequently used approach to produce single-chain Fv fragments (scFv) and Fab in Escherichia coli is to express them in the periplasm of the bacteria. We present here an alternative procedure that uses cytoplasmic expression of soluble active scFv.
Xiao-Xia Xia et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(32), 14059-14063 (2010-07-28)
Spider dragline silk is a remarkably strong fiber that makes it attractive for numerous applications. Much has thus been done to make similar fibers by biomimic spinning of recombinant dragline silk proteins. However, success is limited in part due to
Philippe Thullier et al.
PloS one, 8(5), e65855-e65855 (2013-06-07)
The lethal toxin (LT) of Bacillus anthracis, composed of the protective antigen (PA) and the lethal factor (LF), plays an essential role in anthrax pathogenesis. PA also interacts with the edema factor (EF, 20% identity with LF) to form the
Rita Figueira et al.
Scientific reports, 5, 17524-17524 (2015-12-02)
The Escherichia coli eukaryote-like serine/threonine kinase, encoded by yeaG, is expressed in response to diverse stresses, including nitrogen (N) starvation. A role for yeaG in bacterial stress response is unknown. Here we reveal for the first time that wild-type E.