11965085001
Roche
Anti-His6-Peroxidase
from mouse IgG1
Sinônimo(s):
antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BMG-his-1, monoclonal
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 50 U
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Western blot
Qualidade
Nota de preparo
The following concentrations should be taken as a guideline:
- ELISA: 100 mU/ml
- Western blot: 100mU/ml
Reconstituição
Reconstitution should be performed for at least 10 minutes.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash