Documentos Principais
05-949
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticauda de histidina, clone HIS.H8
clone HIS.H8, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo de etiqueta HIS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
HIS.H8, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A cauda His é uma série de pelo menos 6 resíduos de histidina usados como um motivo de marcação na extremidade N ou C de proteínas recombinantes. O tamanho relativamente pequeno desta cauda em relação a outros marcadores comumente usados, como GST (30 kDa), torna menos provável que ela interfira na estrutura ou função da proteína-alvo. Seu tamanho reduzido também a torna mais adequada para uso em condições desnaturantes. Caudas His são mais comumente usadas para purificação por afinidade e ensaios de ligação. Caudas His se ligam a íons de níquel ou cobalto com uma afinidade alta, e essa interação com íons metálicos é a base de muitos meios de afinidade à base de caudas His. A cauda His de epítopos é amplamente utilizada para detectar a expressão de proteínas recombinantes em sistemas bacterianos, de leveduras, insetos e mamíferos.
Especificidade
Reconhece a sequência da cauda HHHHHH na extremidade N ou C de qualquer proteína de fusão recombinante; nenhum outro aminoácido que circunda a sequência da cauda 6x-His é necessário para o reconhecimento da cauda 6x-His.
Imunogênio
Peptídeo sintético com cauda 6x-His.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Caudas de epítopo e uso geral
Este anticorpo anticauda de histidina, clone HIS.H8, é validado para uso em IC, IP e WB para detectar a cauda de histidina.
Imunocitoquímica:
2 μg/ml de um lote anterior do anticorpo mostrou ter um efeito positivo na imunocoloração de Akt1/PKBα marcada com cauda His em células HeLa transfectadas.
Imunoprecipitação:
um laboratório independente relatou que este anticorpo imunoprecipita proteínas marcadas com cauda His.
Subcategoria de pesquisa
Caudas de epítopo
Proteína de ligação ao RNA (RBP)
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot e imunocitoquímica em células HeLa transfectadas.
Análise de Western Blot:
0,5-2 μg/ml deste lote detectou Akt1/PKBα marcada com cauda His em lisados em RIPA de células HeLa.
forma física
Formato: Purificado
IgG2b monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo PBS, pH 7,4, com 0,05% de azida sódica.
Purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Lisados em RIPA de células HeLa transfectadas.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael W Lawlor et al.
Human molecular genetics, 22(8), 1525-1538 (2013-01-12)
No effective treatment exists for patients with X-linked myotubular myopathy (XLMTM), a fatal congenital muscle disease caused by deficiency of the lipid phosphatase, myotubularin. The Mtm1δ4 and Mtm1 p.R69C mice model severely and moderately symptomatic XLMTM, respectively, due to differences
Directed evolution of anti-HER2 DARPins by SNAP display reveals stability/function trade-offs in the selection process.
Houlihan, G; Gatti-Lafranconi, P; Lowe, D; Hollfelder, F
Protein engineering, design & selection : PEDS null
Alexa Patoine et al.
PloS one, 12(9), e0184568-e0184568 (2017-09-08)
BRIL (bone-restricted IFITM-like), is a short transmembrane protein expressed almost exclusively in osteoblasts. Although much is known about its bone-restricted gene expression pattern and protein biochemical and topological features, little information is available for BRIL physiological function. Two autosomal dominant
Felizza F Gunderson et al.
Infection and immunity, 83(3), 1008-1018 (2014-12-31)
Legionella pneumophila, the primary agent of Legionnaires' disease, flourishes in both natural and man-made environments by growing in a wide variety of aquatic amoebae. Recently, we determined that the Cas2 protein of L. pneumophila promotes intracellular infection of Acanthamoeba castellanii
ATX1-generated H3K4me3 is required for efficient elongation of transcription, not initiation, at ATX1-regulated genes.
Ding, Y; Ndamukong, I; Xu, Z; Lapko, H; Fromm, M; Avramova, Z
PLoS Genetics null