Documentos Principais
05-481
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfoMAP quinase 1/2
clone 12D4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Extracellular signal-regulated kinase, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAPK 1, Microtubule-associated protein 2 kinase, extracellular signal-related kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12D4, monoclonal
reatividade de espécies
avian, rat, mouse, canine, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594)
Descrição geral
A proteína quinase 3 ativada por mitógeno (UniProt: P27632; também conhecida como EC:2.7.11.24, MAP quinase 3, MAPK 3. ERT2, quinase 1 regulada por sinal extracelular, ERK-1, MAP2 quinase estimulada por insulina, isoforma p44 da MAP quinase, p44-MAPK, proteína 2 quinase p44-ERK1 associada a microtúbulos) é codificada pelo gene MAPK3 (também conhecido como ERK1, PRKM3) (ID do gene: 5595) em humanos. A ERK-1 é uma quinase de serina/treonina que atua como um componente essencial da via de transdução de sinal da MAP quinase. Ela é expressa em diferentes tecidos e seus níveis mais altos foram observados no sistema nervoso. A cascata MAPK/ERK medeia vários processos biológicos diferentes, como o crescimento, adesão, sobrevivência e diferenciação celular, por meio da regulação da transcrição, tradução e rearranjos citoesqueléticos. Ela também desempenha um papel na iniciação e regulação da meiose, mitose e funções pós-mitóticas em células diferenciadas por meio da fosforilação de alguns fatores de transcrição. Cerca de 160 substratos foram descritos para ERKs. O domínio da proteína quinase de ERK-1 está localizado nos aminoácidos 42-330 e o motivo TXY está localizado nos aminoácidos 202-204. A ERK-1 é fosforilada por MEK1 e MEK2 na treonina 202 e na tirosina 204 em resposta a estímulos externos, como insulina ou fator de crescimento de nervos, e ambas as fosforilações são essenciais para sua atividade. Três isoformas de ERK-1 foram descritas que são produzidas por processamento alternativo (splicing).
Especificidade
Específico para Erk1 e Erk2 fosforiladas (ativadas). O reconhecimento do anticorpo requer a fosforilação dos resíduos de treonina e tirosina de Erk1/Erk2 e ele não interagirá com a forma não fosforilada das proteínas. Não há reação cruzada com a SAP quinase 1 ou 2 ativada.
Imunogênio
Fosfopeptídeo conjugado com KLH contendo o motivo pTEpY de Erk1 e Erk2. Clone: 12D4
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Detecte fosfoMAP quinase 1/2 usando este antifosfoMAP quinase1/2 validado para uso em WB, IP, ELISA e IC.
Imunoprecipitação: Use de 1-10 μg por imunoprecipitação.
Subcategoria de pesquisa
MAP quinases
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de RIPA de células A431 de carcinoma humano estimuladas por EGF.
Análise de western blot: 0,1-1,0 μg/ml deste anticorpo detectou fosfoMAPK em lisados de RIPA de células A431 de carcinoma humano estimuladas por EGF.
Descrição-alvo
42-44 kDa
forma física
Adsorção tiofílica e cromatografia de exclusão por tamanho
Formato: Purificado
IgG1k monoclonal de camundongo purificada liofilizada a partir de 1 ml de PBS 2x/0,09% de azida sódica/PEG e sacarose.
Reconstituir com 1 ml de H2O (15 min, RT) para chegar a uma concentração final de 100 μg/ml.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a , a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: Nº do catálogo 12-302, lisado de células A431 estimuladas por EGF. Adicione 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 µg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Preconditioning-mimetics bradykinin and DADLE activate PI3-kinase through divergent pathways.
Michael V Cohen, Sebastian Philipp, Thomas Krieg, Lin Cui, Atsushi Kuno et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology null
Hyaluronan and the interaction between CD44 and epidermal growth factor receptor in oncogenic signaling and chemotherapy resistance in head and neck cancer.
Wang, SJ; Bourguignon, LY
Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery null
Nerve growth factor stimulates a novel protein kinase in PC-12 cells that phosphorylates and activates mitogen-activated protein kinase kinase (MEK).
Pang, L, et al.
The Biochemical Journal, 307 ( Pt 2), 513-519 (1995)
Localizing extracellular signal-regulated kinase (ERK) in pharmacological preconditioning's trigger pathway.
Sebastian Philipp, Stuart D Critz, Lin Cui, Viktoriya Solodushko, Michael V Cohen, James M Downey
Basic Research in Cardiology null
Evidence for MEK-independent pathways regulating the prolonged activation of the ERK-MAP kinases.
Grammer, T C and Blenis, J
Oncogene, 14, 1635-1642 (1997)