Documentos Principais
MAB8535
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-vírus herpes 6, proteína de 101kDa, clone C3108-103
clone C3108-103, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HHV-6B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3108-103, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Herpesvírus 6 humano, variante B. Reconhece uma proteína de viron de 101 kDa.
REATIVIDADES DAS ESPÉCIES:
Mostra reatividade fraca a células infectadas com CMV humano em ensaios de imunofluorescência. Não apresenta reatividade cruzada com a variante A do HHV-6.
Imunogênio
Epítopo: Proteína de 101kDa
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Este anticorpo Anti-Vírus Herpes 6, proteína de 101 kDa, clone C3108-103, é validado para uso em IF, WB e IH para detecção do Herpesvírus 6.
Imunofluorescência indireta em 1:50 ou mais (células de cultura infectadas).
Imunohistoquímica, IH/IH(P)
Diluir com tampão pH 7,5-8,0 até o volume de trabalho desejado.
Para diluições extensas, é recomendado o uso de meio contendo proteína ou outro meio estabilizante.
As diluições de trabalho finais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Em tampão fosfato 0,02M, contendo 0,25M de NaCl e 0,1% de Azida Sódica, pH 7,6.
Formato: Purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2 a 8°C por até 12 meses.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Human herpesvirus-6 and -7 in pediatric stem cell transplantation.
Helena Savolainen, Irmeli Lautenschlager, Heli Piiparinen, Ulla Saarinen-Pihkala et al.
Pediatric Blood & Cancer null
Quantitative HHV-6B antigenemia test for the monitoring of transplant patients.
R Loginov,T Karlsson,K Hockerstedt,D Ablashi,I Lautenschlager
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases : Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology null
Human herpesvirus-6-associated exanthema in a patient with acute lymphocytic leukaemia.
H Fujita, A Maruta, N Tomita, J Taguchi, R Sakai, A Shimizu, M Harada, K Ogawa, F Kodama, T Okubo
British Journal of Haematology null
Immunotherapeutic strategies to prevent and treat human herpesvirus 6 reactivation after allogeneic stem cell transplantation.
Gerdemann, U; Keukens, L; Keirnan, JM; Katari, UL; Nguyen, CT; de Pagter, AP; Ramos et al.
Blood null
Human herpesvirus-6 infection after liver transplantation.
I Lautenschlager, K Hockerstedt, K Linnavuori, E Taskinen
Clinical Infectious Diseases null