SML2833
JTE-607
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-Ethyl-N-{3,5-dichloro-2-hydroxy-4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]benzoyl}-L-phenylalaninate dihydrochloride, JTE 607, N-[3,5-Dichloro-2-hydroxy-4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]benzoyl]-L-phenylalanine ethyl ester dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H31Cl2N3O5.2ClH/c1-3-34-25(33)20(15-17-7-5-4-6-8-17)28-24(32)18-16-19(26)23(21(27)22(18)31)35-14-13-30-11-9-29(2)10-12-30;;/h4-8,16,20,31H,3,9-15H2,1-2H3,(H,28,32);2*1H/t20-;;/m0../s1
chave InChI
JUJAUEQJEWIWCQ-FJSYBICCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3