SAB2702220
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT161, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Hexa histidine tag
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT161, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade