68519
(R)-(−)-Mevalonolactone
≥90.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolactone, (R)-Mevalolactone, D-Mevalonic acid lactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90.0% (GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]/D -20±3°, c = 1 in ethanol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-ZCFIWIBFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup