Documentos Principais
486604
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
DL-Mevalonic-2-13C lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to