Documentos Principais
89130
Supelco
(±)-Mevalonolactone-(methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
Mevalonolactone-(methyl-d3), DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3H7O3
Peso molecular:
133.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)