Documentos Principais
605980
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-5-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
DL-Mevalonic-5-13C lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H10O3
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC1(O)C[13CH2]CC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i3+1
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)