Documentos Principais
492450
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
DL-Mevalonic-1,2-13C2 lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
chave InChI
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)