SAB4200237
Anti-Glutathione-S-transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone 2H3-D10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H3-D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using detection limit for GST-fustion protein is ∼ 10ng/lane
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200237-200UL | 4061838035547 |