SAB5300159
Monoclonal Anti-GST antibody produced in mouse
clone 6G9C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
N/A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G9C6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against GST
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300159-100UL | 4061837598425 |