G7781
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti GST Antibody - Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit, Anti Gst Antibody, Anti-Gst Antibody, Gst Antibody, Anti-GST
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?