G1160
Monoclonal Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in mouse
clone GST-2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GST-2, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?