MAC111
Anti-GST•Tag fusion protein Antibody
clone 8-326.6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Glutathione S-transferase class-mu 26 kDa isozyme, GST 26, Sj26 antigen, SjGST
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8-326.6.1, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GST•Tag fusion protein sequence in IP.
ELISA Analysis: A representative lot detected GST•Tag protein sequence in ELISA.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis: This antibody detected GST•Tag fusion protein in 5 µL of Posi-Tag Epitope Tag Control.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Posi-Tag Epitope Tag Control
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1