05-782
Anti-GST Tag Antibody
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-DFN7, Anti-FAEES3, Anti-GST3, Anti-GSTP, Anti-HEL-S-22, Anti-PI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
bacteria
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2