Documentos Principais
SAB4701016
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone S-tag-05
Sinônimo(s):
Glutathione-S-Transferase, Microsomal GST-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S-tag-05, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The antibody S-tag-05 is a mouse monoclonal antibody with high affinity to the glutathione-S-transferase (GST) from Schistosoma japonicum. This purified antibod is suitable for detecting fusion proteins containing the GST-Tag sequence expressed in E. coli, yeast, mammalian, and in vitro transcription/translation systems.
Imunogênio
GST fusion protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4701016-100UG