Documentos Principais
SAB1305539
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-GST TAG antibody produced in mouse
clone 9AT106, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Hexahistidine-HIS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9AT106, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
western blot: 1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Min Zhu et al.
The Plant cell, 29(9), 2214-2232 (2017-08-18)
Plants use both cell surface-resident pattern recognition receptors (PRRs) and intracellular nucleotide binding leucine-rich repeat (NLR) receptors to detect various pathogens. Plant PRRs typically recognize conserved pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) to provide broad-spectrum resistance. By contrast, plant NLRs generally detect
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305539-400UL4061835615537
SAB1305539-40TST