SAB2702378
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone 3G10, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2