A8580
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST)–Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Sinônimo(s):
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti-GST
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
PBS suspension
peso molecular
antigen 27.5 kDa
não deve reagir com
porcine, bovine, human, rabbit, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTP1(2950)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?