222003
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥98%
Formulário
crystals or chunks
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
densidade
1.62 g/mL at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Fabrication of chitosan membranes for use as the polymer electrolyte in a direct borohydride fuel cell (DBFC).
- Synthesis of hierarchical silver phosphate microcrystals with photocatalytic activity via template-free method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?