935670
Sodium phosphate tribasic
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
(powder, crystals, or granules)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1500 (trace metals analysis)
cor
white to off-white
pf
1583 °C
solubilidade
water: slightly soluble
densidade
2.54 g/cm3
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
chave InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
In general, sodium phosphate tribasic is used as:
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontium
- block buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney
- pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)