Documentos Principais
215236
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
S
Número CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
grau:
reagent grade
Formulário:
powder
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
8.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
450 °F
purificado por
sublimation
resistividade
2E23 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
-100 mesh
p.e.
444.7 °C (lit.)
pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[S]
InChI
1S/S
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sulfur is a nonmetallic element that can be used in the preparation of many organosulfur compounds such as 3D sulfur-rich polymers. It can also be used as a mild oxidizing agent for dehydrogenation and Willgerodt reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)