344621
Sulfur
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
8.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
450 °F
450 °F
resistividade
2E23 μΩ-cm, 20°C
p.e.
444.7 °C (lit.)
pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
densidade
2.07 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[S]
InChI
1S/S
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).