934747
Sulfur
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum substrate
Nível de qualidade
grau
battery grade
densidade de vapor
8.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
descrição
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
Ensaio
≥98%
forma
sheet
temperatura de autoignição
450 °F
composição
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
resistividade
2E23 μΩ-cm, 20°C
tamanho
5 in. × 10 in.
espessura
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
capacidade
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
pb
444.7 °C (lit.)
pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[S]
InChI
1S/S
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1