Documentos Principais
215198
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, powder, purified by refining, -100 mesh particle size
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
S
Número CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
grau:
reagent grade
Formulário:
powder
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
8.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
450 °F
purificado por
refining
resistividade
2E23 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
-100 mesh
p.e.
444.7 °C (lit.)
pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[S]
InChI
1S/S
chave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Method comparison of HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry for serum amino acid analyses in patients with complex congenital heart disease and controls.: This study compares two analytical methods, HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry, for analyzing serum amino acids. It highlights the advantages of using Ion exchanger III in achieving accurate and reliable measurements in complex medical cases (Michel et al., 2020).
  • Coupling non-denaturing chromatography to mass spectrometry for the characterization of monoclonal antibodies and related products.: The study showcases the integration of non-denaturing chromatography with mass spectrometry, utilizing Ion exchanger III to maintain protein integrity and achieve high-resolution characterization of monoclonal antibodies (Farsang et al., 2020).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)