W381812
L-Alanine
natural, FG
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sweet
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)