73605
Dimethyl succinate
analytical standard
Sinônimo(s):
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
689 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.418-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)