77403
ε-Caprolactam
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
707 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
p.e.
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
pf
68-71 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
chave InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?