Documentos
72849
Supelco
Dimethyl adipate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCO(CH2)4COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Beilstein:
1707443
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
temperatura de autoignição
680 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.