Documentos Principais
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-419-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
365 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-8.5 % (v/v)
p.e.
196 °C/1013 hPa
pf
18-19 °C
temperatura de transição
flash point 94 °C
solubilidade
75 g/L
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
94 °C