75218
Methyl heptanoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Heptanoic acid methyl ester, Methyl enanthate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.8% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.411
p.e.
171-172 °C (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)