Documentos Principais
8.14926
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl heptanoate, Methyl enanthate, Heptanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-428-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
173 °C/1013 hPa
pf
-56 °C
temperatura de transição
flash point 57 °C
densidade
0.880 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup