648531
N,N-Dimetilformamida
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.030% water
resíduo de evaporação
≤0.0005%
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL (lit.)
Absorção
0.010 at 340 nm
0.010 at 400 nm
0.05 at 310 nm
0.10 at 295 nm
0.30 at 275 nm
1.00 at 270 nm
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?