60063
Potassium antimonyl tartrate trihydrate
purum p.a., 99.0-103% (RT)
Sinônimo(s):
Antimony potassium tartrate trihydrate, Tartar emetic
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-103% (RT)
perda
≤2.7% loss on drying
pf
≥300 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
chave InChI
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?