Documentos Principais
1.08092
Supelco
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate, Antimony potassium tartrate, Potassium antimony tartrate, Tartar emetic
About This Item
Fórmula linear:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
667.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
234-293-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
99.0-103.0% (iodometric)
Formulário
solid
perda
≤ 2.7% loss on drying
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
83 g/L
densidade
2.6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de cátion
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]21OC(C(O[Sb]3OC(C(O2)C(=O)[O-])C(=O)O3)C(=O)[O-])C(=O)O1.[K+].[K+].O.O.O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
chave InChI
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Nota de análise
Assay (iodometric): 99.0 - 103.0 %
Identity: passes test
As (Arsenic): ≤ 0.015 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Loss on drying: ≤ 2.7 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3