49143
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate
traceable to primary standards (LGC)
Sinônimo(s):
Potassium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
qualidade
traceable to primary standards (LGC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
334 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The melting point value equals a mean of 6 to 12 measurements with a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated with primary standards. The mp value is found using Capillary method, in accordance with European Pharmacopeia (2.2.14.)
Aplicação
Características e benefícios
- Melting point traceable to a primary standard (LGC, London)
- Physically correct and heating rate dependent melting point evaluations using thermodynamic and pharmacopeia modes of testing, respectively
- Certificates of analysis and safety data sheet provided
- Uncertainty of measurement up to ± 0.5 °C
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?