Documentos Principais
42810
Supelco
2-Aminoetil difenilborinato
for TLC derivatization, ≥97.0%
Sinônimo(s):
2-APB, 2-Aminoetil difenilborinato, 2-Aminoetoxidifenil borato, NSC 17107, Ácido difenilborínico, Ácido difenilbórico 2-aminoetil éster
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
225.09
Beilstein:
2942273
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
grau
for TLC derivatization
Ensaio
≥97.0% (NT)
≥97.0%
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
chave InChI
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for the densitometric determination of flavonoids
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
T. Brasseur et al.
Journal of Chromatography A, 351, 351-351 (1986)
Evaluation of the antioxidant activity of asparagus, broccoli and their juices.
Sun, Ting, Joseph R. Powers, and Juming Tang
Food Chemistry, 105, 101-106 (2007)
M. Billeter et al.
J. Planar Chromatogr., 3, 370-370 (1990)
Jun-Ichi Goto et al.
Cell calcium, 47(1), 1-10 (2009-12-01)
Store-operated calcium entry (SOCE) or calcium release-activated calcium current (I(CRAC)) is a critical pathway to replenish intracellular calcium stores, and plays indispensable roles in cellular functions such as antigen-induced T lymphocyte activation. Despite the importance of I(CRAC) in cellular functions
[Densitometric analysis of heterosides of quercetin in plant extracts].
T Brasseur et al.
Journal of chromatography, 437(1), 260-264 (1988-03-11)
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets