Documentos Principais
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
Sinônimo(s):
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H57N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
719.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
linha de produto
Selectophore
Nível de qualidade
Descrição geral
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)