16413
Conjugated (9Z,11E)-Linoleic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-CLA, Bovinic acid, Linoleic acid (9-cis, 11-trans)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.478-1.483
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
chave InChI
JBYXPOFIGCOSSB-GOJKSUSPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?