Documentos Principais
04397
Supelco
Conjugated (10E,12Z)-Linoleic acid solution
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
Sinônimo(s):
(10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10E,Z12-CLA, Linoleic acid (10-trans, 12-cis)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~100 mg/mL in ethanol
Formato
single component solution
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
chave InChI
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Isoctano for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04718
Isoctano
PUFA No.1 Marine source, analytical standard
Supelco
47033
PUFA No.1