Documentos
19684
Supelco
Chromoionophore XVII
Selectophore
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-4-[4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid potassium salt, GJM-541
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15KN2O7S2
Número CAS:
Peso molecular:
474.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
chave InChI
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
Descrição geral
Chromoionophores are colored ionophores. It consists of two functionally different parts namely ionophore and chromophore; ionophore helps in recognizing ions whereas chromophore transduces a chemical information produced by ionophore-ion interaction.
Aplicação
pH indicator can be covalently linked to a cellulose support. Model compound for pH and cation indicator dyes that can be covalently linked to cellulose.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)