27098
Chromoionophore VIII
Selectophore™
Sinônimo(s):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolphthaleinethyl ester, TBPE
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
chave InChI
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)