27095
Chromoionophore VI
Selectophore™
Sinônimo(s):
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
pf
214-216 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
chave InChI
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)